Learn More
Solution tampon à code couleur pH 7,00 (phosphate) jaune, solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Solution tampon à code couleur pH 7.00 (phosphate) jaune, solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical, quantité : 1 L ; Conditionnement : Flacon en plastique PEHD, pH : 7, Numéro MDL : 81857, Forme physique : Liquide
Marque:  Fisher Chemical J/2855/08
12.30 EUR valable jusqu'au 2021-04-30
Utilisez le code promo "14803" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.54000kg
Quantité 500mL
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Code produit. 10000642
  • 30.28€ / 500mL
En stock, prêt à être expédié : 46
Description
Description
Buffer Colour Coded Solution pH7.00 (Phosphate) Yellow, NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 7, MDL Number: 81857, Physical Form: Liquid
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
Spécification
Identifiants chimiques
81857
Spécification
81857
Flacon en plastique PEHD
Jaune
Liquide
7
500mL
Vidéos
FDS Documents