Learn More
Solution tampon, 9,0, bleu, acide borax / acide chlorhydrique, Honeywell Fluka™
Bleu, borax / acide chlorhydrique
Marque:  Honeywell Fluka 33667-5L-VP
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Quantité 5L
Code produit. 15684070
  • 96.46€ / 5L
Date d’expédition estimée: 23-08-2021
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
1336-21-6
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
[NH4+].[OH-]
H5NO
MFCD00066650
14923
ammonium hydroxide
Spécification
Buffer solution
H5NO
NONH for all modes of transport
[NH4+].[OH-]
35.05
CHEBI:18219
5L
1336-21-6
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
ammonium hydroxide
14923
9.0 (20°C)