Learn More
Solution tampon, pH10, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 258600025
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 00-00-0 Poids : 2.55000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pHSpécification
Buffer solution pH 10 | |
1332-57-6,144-55-8,7732-18-5 | |
Liquide | |
Flacon en plastique |
Incolore | |
9.98 to 10.02 (20°C) | |
2.5 L | |
Solubilité dans l’eau : soluble. |
Sécurité et traitement
- Buffer solution pH 10, Carbonate buffer
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche