Learn More
Solution tampon pH 4,0 (20 ° C), solution rouge d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide, Honeywell Fluka™
Solution rouge d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, avec fongicide
Marque:  Honeywell Fluka 33665-6X500ML
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.98500kg
Code produit. 15684060
  • 165.00€ / 6 pièces
Date d’expédition estimée: 06-09-2021
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Buffer solution pH 4.0 (20°C)
≥90.0000%
18996-35-5,144-33-2,7647-14-5
Flacon poly
100°C
Red colored, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide
<1.0000%
Solution tampon
1.0 g/cm3
6 x 500mL