Learn More
Solution tampon pH : 4,0, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Spécification
pH | 4.0 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1000 mL |
Type de solution | Tampon |
Formule | Citric Acid/Sodium, Hydroxyde/Sodium Chloride |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution - pH 4.00 @ 20°C (Citric Acid/ Sodium Chloride/ Sodium Hydroxide ) (SOL 004)
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.