Learn More
Solution tampon, pH 7,00 (±0,01 à 25°C), sans couleur, Traceable NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
27.60€ - 80.50€
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11480161
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
038712.AP
500 mL
27.60€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
11368987
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
038712.K2
1 L
43.70€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
11358987
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
038712.K7
4 L
80.50€
4L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Used to determine pH of solutions in various industrial applications. Buffer solutions of known and accurate pH value allows to adjust testing system to measure the samples with unknown pH more precisely and accurately.