Learn More
Solution tampon, pH 7,00, NIST, Chem-Lab
Pour une utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST
Marque:  Chem Lab CL0302169010
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 10.10000kg
Code produit. 11919292
  • 137.00€ / 10L
Expédition estimée
31-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
pH = 7,13 à 0 °C
pH = 7,05 à 10 °C
pH = 7,00 à 20 °C
pH = 6,99 à 25 °C
pH = 6,98 à 30 °C
pH = 6,97 à 40 °C
pH = 6,96 à 50 °C
pH = 6,96 à 60 °C
pH = 6,97 à 70 °C
pH = 6,98 à 80 °C
pH = 7,00 à 90 °C
Spécification
Spécification
Phosphate
PE
1.01g/mL
10L
NIST traceable
±0.02
7.00 (at 20°C)
Vidéos
FDS Documents