Learn More
Solution tampon pH 7,413, Fisher Chemical™
Catalog Number p-8014458
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
pH 7.413
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Type de solution Tampon
Formule Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate di-Sodium Hydrogen