Learn More
Solution tampon pH de 4,00 (phtalate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
25.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21980" pour bénéficier de cette offre.
25.22 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
37.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21980" pour bénéficier de cette offre.
25.22 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
37.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Description
Solution tampon de pH 4,00 (phtalate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Prêtes à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, permettant ainsi d’économiser du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits fiables et de haute qualité qui garantissent des résultats précis pour l’étalonnage et la titration.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, permettant ainsi d’économiser du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits fiables et de haute qualité qui garantissent des résultats précis pour l’étalonnage et la titration.
- Solutions tampons standard et à code couleur
- Fabriquées selon une tolérance de ±0,02 unité de pH
- Normalisées et étiquetées avec précision selon un pH spécifique au lot à 20°C
- Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
- Conditionnées dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sûre (référence aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
- Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH 2 à pH 10
- Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 4 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |