Learn More
Solution tampon pH 6,00 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical, Quantité : 1 l, CAS : 7778-77-0, incolore, emballage : Flacon en plastique PEHD, pH : 6, numéro MDL : 81857, forme physique : Liquide
Marque: Fisher Chemical J/2840/15
32.38 EUR valable jusqu'au 2021-04-30
Utilisez le code promo "14803" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 1.00000kg
Description
Buffer Solution pH6.00 (Phosphate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical, Quantity: 1L, CAS: 7778-77-0, Colorless, Packaging: HDPE plastic bottle, pH: 6, MDL Number: 81857, Physical Form: Liquid
Spécification
Sodium Hydroxide, Water, Dihydrogen Potassium Phosphate | |
Miscible | |
7778-77-0 | |
Flacon en plastique PEHD | |
Incolore |
Liquide | |
Buffer Solution | |
81857 | |
6 | |
1L |
Promotions
-
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.: 14803: 2021-04-30