Learn More
Solution tampon pH 7.00 (phosphate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
21.01 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
35.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
35.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Description
Solution tampon de pH 7,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Prêt à l’emploi pour mesurer le pH
Chaque solution est facilement identifiable grâce à sa couleur et permet de gagner du temps ainsi que de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et d’une fiabilité élevée garantissant des résultats précis pour l’étalonnage/la titration.
Chaque solution est facilement identifiable grâce à sa couleur et permet de gagner du temps ainsi que de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et d’une fiabilité élevée garantissant des résultats précis pour l’étalonnage/la titration.
- Solutions tampons standard et à code couleur
- Fabriquées selon une tolérance de ±0,02 unités de pH
- Normalisées et étiquetées avec précision selon un pH spécifique au lot à 20°C
- Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
- Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sûre (référence aux quantités 1 L, 2.5 L et 5 L)
- Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH 2 à pH 10
- Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 7 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |