Learn More
Macherey-Nagel™ Solutions tampons pour NucleoMag™ VET
Solutions tampons supplémentaires (par exemple, tampon de lyse VL1 , tampon de liaison VEB) pour une utilisation dans l’isolement magnétique à base de billes d’ARN/ADN viral et d’ADN bactérien à partir d’échantillons vétérinaires avec le kit NucleoMag™ VET.
Marque:  Macherey-Nagel™ 744202.110
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Code produit. 15870978
  • 51.00€ / 110mL
Date d’expédition estimée: 20-12-2021
Description
Description
NucleoMag™ VET
  • Un kit complet pour échantillons vétérinaires courants
  • Haute sensibilité même avec de faibles titres viraux
  • La procédure robuste à un tube minimise le risque de contamination croisée
  • Isolement fiable à partir de différents titres viraux
Spécification
Spécification
Isolement de l’ARN / ADN viral et de l’ADN bactérien à partir d’échantillons vétérinaires
Incolore
Perchlorate de sodium ; éthanol ; eau
110 mL
64-17-5
Liquide
Kit VET NucleoMag™
Tampon de liaison VEB
Température ambiante (18 - 25°C)
Alcoolisée