Learn More
Applied Biosystems™ 310 Genetic Analyzer Buffer Vials, 4 mL
Ces flacons pour échantillonneur automatique d’analyseur génétique 310 contiennent le tampon et de l’eau. Des adaptateurs de bouchons sont inclus.
Marque:  Applied Biosystems™ 401955
Informations supplémentaires : Poids : 0.36290kg
Code produit. 15809726
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Includes: Chaque emballage contient 50 flacons et des adaptateurs pour bouchons
Description
Description
  • À utiliser avec l’analyseur génétique 310 avec système d’exploitation Windows™ et septa pour tubes à échantillons de 0,5 ml
Spécification
Spécification
Chaque emballage contient 50 flacons et des adaptateurs pour bouchonsConservation possible à température ambiante.
Séquençage
50 flacons
Analyseur génétique 310
Flacon de tampon pour analyseur génétique 310
Température ambiante
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche