Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour kits plasma miARN NucleoSpin
Solutions tampons supplémentaires (tampon de lyse, tampon de précipitation protéique) à utiliser avec les kits plasma miARN NucleoSpin™ pour l’isolement rapide de petits ARN à partir d’échantillons de plasma et de sérum.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740367.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.02500kg
Code produit. 15869077
  • 36.62€ / 25mL
Date d’expédition estimée: 24-12-2021
Description
Description
Isolement de petits ARN et ADN du plasma et du sérum
  • Isolement efficace et sélectif de petits ARN à partir d’échantillons de plasma ou de sérum (brevet en attente).
  • Récupération supérieure de petits ARN ≤ 18 nt
  • Digestion d’ADN sur colonne en option pour une sensibilité accrue dans les applications en aval
  • Procédure simple et rapide – Sans phénol / chloroforme
Spécification
Spécification
Isolement de petits ARN à partir d’échantillons de plasma et de sérum
Incolore
Acétate de sodium, chlorure de zinc, eau
Tampon de précipitation de protéines MPP
Température ambiante (18 - 25°C)
Acétique
Liquide
Kit plasma miARN NucleoSpin™
4.0 - 4.6
25 mL
7646-85-7