Learn More
Fisherbrand™ Bec Bunsen sans lampe témoin avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement.
37.25€ - 47.55€
Spécification
Type de produit | Bec Bunsen |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Connecteur NF de vissage G 0,5 in |
Diamètre (métrique) | 13 mm |
Hauteur (métrique) | 145 mm |
Comprend | Connecteur NF |
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11775396
|
Fisherbrand™
|
Consommation de 144 l/h | Butane, propane, LPG |
37.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11765396
|
Fisherbrand™
|
Consommation de 107 l/h | Gaz naturel / méthane |
47.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Raccordement NF
- Non équipé d’un régulateur d’air
- Diamètre de la tête de brûleur de 13 mm
- Hauteur totale de 145 mm
- Brûleur en acier chromé, socle en fonte
Spécification
Bec Bunsen | |
13 mm | |
Connecteur NF |
Connecteur NF de vissage G 0,5 in | |
145 mm | |
1 de chaque |