Learn More
Abeba™ Chaussures 3920 habillées pour femmes
Confortable avec partie supérieur en cuir lisse. Antistatiques.
Marque:  Abeba™ 3920/36
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15691208
  • 83.88€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Semelle ergonomique intégrée
  • Traitement Sanitized
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
  • Talon 40 mm
Spécification
Spécification
Cuir noir lisse
Microfibre
36
3920
Noir
Cuir
Antidérapant