Learn More
Abeba™ Chaussures 32450 habillées
Dissipation électrostatique et confort optimal. Fabrication en cuir lisse.
133.35€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15689687
|
Abeba™
32450/40 |
40 |
133.35€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699687
|
Abeba™
32450/41 |
41 |
133.35€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15609697
|
Abeba™
32450/42 |
42 |
133.35€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15619697
|
Abeba™
32450/43 |
43 |
133.35€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15629697
|
Abeba™
32450/44 |
44 |
133.35€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15639697
|
Abeba™
32450/45 |
45 |
133.35€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15649697
|
Abeba™
32450/46 |
46 |
133.35€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659697
|
Abeba™
32450/47 |
47 |
133.35€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32450 |
Noir | |
Cuir | |
Caoutchouc |