Learn More
Abeba™ Chaussures 32922 habillées
Dissipation électrostatique et confort optimal. Fabrication en cuir lisse.
Marque:  Abeba™ 32922/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.15000kg
Code produit. 15659807
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A SRA
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A SRA
Microfibre
47
Caoutchouc
Noir
Cuir
Antidérapant
32922