Learn More
Abeba™ Chaussures 33240 habillées
Dissipation électrostatique et confort optimal. Fabrication en cuir lisse.
Marque:  Abeba™ 33240/36
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
Code produit. 15659817
  • 161.06€ / 1 paire
Expédition estimée: 15-05-2024
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Microfibre
36
Caoutchouc
Acier
Noir
Cuir
Antidérapant
33240