Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84261 Boot - Width 10
Fashionable business look with a trendy design includes steel toecap
139.00€
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane (PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17244441
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426139
39
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17254441
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426140
40
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17264441
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426141
41
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17274441
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426142
42
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17284441
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426143
43
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17294441
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426144
44
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17204451
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426145
45
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17214451
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426146
46
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17224451
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426147
47
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17234451
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426148
48
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17244451
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426149
49
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17264451
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426151
51
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17274451
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426152
52
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17254451
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8426150
50
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
Uvex 1 business Chelsea Boot 8426.1 S3 SRC
  • Safe, smart, stylish
  • Fashionably business look with trendy design
  • Generous fit with wide steel toe cap
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant high-tech microvelour upper material
  • Textile lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Shock absorbing, durable mono density polyurethane sole unit
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Sole unit of free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8426.1
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 39 to 52
Spécification
Spécification
Bleu
Polyuréthane (PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Microvelours
Acier
EN ISO 20345:2011
Étroite
Oui
S3
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Certificates