Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84272 Boot - Width 11
Uvex 1 shoes designed for classic business look; for in the office or on the factory floor
133.00€
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane (PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17204501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427239
39
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17214501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427240
40
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17224501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427241
41
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17234501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427242
42
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17244501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427243
43
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17254501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427244
44
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17264501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427245
45
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17274501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427246
46
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17284501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427247
47
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17294501
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427248
48
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17204511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427249
49
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17214511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427250
50
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17224511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427251
51
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17234511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427252
52
133.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Uvex 1 business Desert Boot 8427.2 S3 SRC
  • Safe, smart, stylish
  • Fashionably business look with trendy design
  • Generous fit with wide steel toe cap
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant high-tech microvelour upper material
  • Textile lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Shock absorbing, durable mono density polyurethane sole unit
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Sole unit of free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8427.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 39 to 52
Spécification
Spécification
Bleu
Polyuréthane (PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Microvelours
Acier
EN ISO 20345:2011
Largeur standard
Oui
S3