Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84273 Boot - Width 12
Uvex 1 shoes designed for classic business look while providing protection against workplace risks; extra-wide steel toecap, penetration-resistant midsole and SRC polyurethane outsole protects toes and keeps from slipping; ideal for active men in office and factory environments
139.00€
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane (PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17244511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427339
39
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17254511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427340
40
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17264511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427341
41
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17274511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427342
42
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17284511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427343
43
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17294511
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427344
44
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17204521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427345
45
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17214521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427346
46
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17224521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427347
47
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17234521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427348
48
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17244521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427349
49
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17254521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427350
50
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17264521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427351
51
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17274521
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
8427352
52
139.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Uvex 1 business Desert Boot 8427.3 S3 SRC
  • Safe, smart, stylish
  • Fashionably business look with trendy design
  • Generous fit with wide steel toe cap
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant high-tech microvelour upper material
  • Textile lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Shock absorbing, durable mono density polyurethane sole unit
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Sole unit of free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8427.3
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 39 to 52
Spécification
Spécification
Bleu
Polyuréthane (PU)
Non
Hommes
Uvex 1
Non
SRC
Microvelours
Acier
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S3