Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84283 Low Shoe - Width 12
Uvex 1 shoes designed for classic business look while providing protection against workplace risks; extra-wide steel toecap, penetration-resistant midsole and SRC polyurethane outsole protects toes and keeps from slipping; ideal for active men in office and factory environments
Marque:  Uvex 8428349
Informations supplémentaires : Poids : 1.40100kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17264561
  • 128.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
Chaussures Uvex 1 business 8428.3 S3 SRC
  • Sécurité et élégance
  • Un modèle à l’allure professionnelle et tendance
  • Chaussure large avec embout en acier
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • La technologie Uvex Climazone assure un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, respirant et résistant à l’eau
  • La doublure en textile offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Semelle en polyuréthane monodensité durable, absorbant les chocs
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 8428,3
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 39 à 52
Spécification
Spécification
Bleu
49
Acier
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S3
Microvelours
Polyuréthane (PU)
Non
Hommes
Uvex 1
Non
SRC