Learn More
Uvex™ Bustier 7488-Black
Catalog Number p-7231967
Click to view available options
Dimensions:
Taille moyenne/Grande taille
X-S/S
XL / 2XL
XXXL/XXXXL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Couleur : noir
  • Matériau : 68 % dryarn, 28 % tencel, 4 % élasthanne, 200 g/m²
  • Sous-vêtements sans couture, pas de coutures gênantes
  • Régulation de la transpiration
  • Mélange de fibres naturelles
  • Zones fonctionnelles intégrées
  • Confort maximal
  • Norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : XS/S - 3XL/4XL
  • Instructions : lavable à 30° C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec
Dimensions XL / 2XL
Couleur Noir
Épaisseur (métrique) 200 g/m²