Learn More
Butane-1-ol, pour la chromatographie et la détermination des 17-cétostéroïdes, Fisher Chemical
Catalog Number 10375070
Click to view available options
500 ml, flacon en verre revêtu de plastique
Point de fusion -89°C
CAS 71-36-3
Couleur Incolore
Point d’ébullition 117.6°C
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL 2964
Tension de vapeur 6.7mbar at 20°C
Viscosité 2.95 mPaS ( at 20°C)
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO
Nom IUPAC butan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Poids de la formule 74.12g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.