Learn More
Butvar(R) B-98, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090010
62.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
63148-65-2
MFCD00084458
Poly(vinyl butyral) resin
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
63148-65-2
MFCD00084458
Poly(vinyl butyral) resin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Butvar* B-98
Couleur Blanc
Densité 1.1000g/mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Viscosité 6 to 9cPs (6% in methanol, 20°C)
Pourcentage de pureté 18.0 to 20.0% (Hydroxyl content) as PV alcohol, 2.5% max. (Acetate content) as PV acetate
Forme physique Poudre libre