Learn More
Butvar(R) B-98, Acros Organics
Marque: Acros Organics 428482500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 63148-65-2 Poids : 0.30000kg
Quantité | 250g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
63148-65-2 | |
MFCD00084458 | |
Poly(vinyl butyral) resin |
Spécification
Butvar&asterisk; B-98 | |
Authentic | |
1.1 | |
Blanc | |
63148-65-2 | |
Poly(vinyl butyral) resin | |
Poudre libre |
1.1000g/mL | |
Flacon en verre | |
6 to 9cPs (6% in methanol, 20°C) | |
250g | |
MFCD00084458 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform | |
18.0 to 20.0% (Hydroxyl content) as PV alcohol, 2.5% max. (Acetate content) as PV acetate |