Learn More
Acrylate de butyle, 99+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735870
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
141-32-2, 150-76-5
C7H12O2
128.17
MFCD00009446
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
8846
CHEBI:3245
prop-2-énoate de butyle
CCCCOC(=O)C=C
141-32-2, 150-76-5
C7H12O2
128.17
MFCD00009446
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
8846
CHEBI:3245
prop-2-énoate de butyle
CCCCOC(=O)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Butyl acrylate
Acidité 0.01% max. (as acrylic acid)
Point de fusion -64.0°C
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 1 L
Beilstein 02, II, 388
Merck Index 15, 1541
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.4g/L (20°C)
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 0.869 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide