Learn More
Butyl digol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical B/5300/08
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 112-34-5 Poids : 0.45000kg
Code produit. 10040070
  • 33.75€ / 500mL
Date d’expédition estimée: 11-08-2021
Spécification
Flacon en verre ambré
Incolore
500mL
C8H18O3
162.23g/mol
231°C
-68°C
112-34-5
2881
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
FDS Documents
Certificats