Learn More
Butyraldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10512094
53.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
123-72-8
C4H8O
72.11
MFCD00007023
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
261
CHEBI:15743
butanal
CCCC=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
123-72-8
C4H8O
72.11
MFCD00007023
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
261
CHEBI:15743
butanal
CCCC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Butyraldehyde
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8170g/mL
Point d’ébullition 75.0°C
Point d’éclair −12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CHO
Indice de réfraction 1.3770 to 1.3830
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 662
Merck Index 15, 1595
Gravité spécifique 0.817
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7.1% (25°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, ethyl acetate,, acetone and toluene
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide