Learn More
BD BV480 pour anticorps de rat anti-CD19 de souris
Exprimé lors du développement des lymphocytes B à partir de la cellule pro-B jusqu’aux stades matures des cellules B. L’anti-CD19 de souris du rat BD Horizon™ BV480 développe des lymphocytes B, activation des cellules B, maturation des cellules B de la mémoire et régulation de la tolérance. CD19 est sur les mastocytes péritonéaux, co-localisé avec le CD21/CD35, et il joue un rôle dans l’activation des mastocytes à médiation complémentaire.
Marque: BD 566107
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, le BD Horizon™ BV480 peut être excité par un laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anti-CD19 de souris de rat BV480 | |
Cytométrie en flux | |
Tests de CQ :Souris | |
Conserver non dilué à 4°C |
0,1 mg | |
0,2 mg/ml | |
BV480 | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |