Learn More
BD Anti-IFN-γ de souris de rat BV480
L’IFN-γ est une cytokine pléiotropique, d’environ 15-17 kDa, impliquée dans la régulation des réponses inflammatoires et immunitaires. L’anti-IFN-γ de souris de rat BV480 BD Horizon™ joue un rôle important dans l’activation, la croissance et la différenciation des lymphocytes T et B, des macrophages, des cellules NK et d’autres types de cellules non hématopoïétiques.
Marque: BD 566097
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, le BD Horizon™ BV480 peut être excité par un laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anti-IFN-γ de souris de rat BV480 | |
Coloration intracellulaire (cytométrie en flux) | |
Tests de CQ :Souris | |
Conserver non dilué à 4°C |
0,1 mg | |
0,2 mg/ml | |
BV480 | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |