Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex™
Répond aux exigences de diverses industries et applications de laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation. La tubulure C-Flex™ se caractérise par une résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, une bonne biocompatibilité, une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse..
Marque: Masterflex™ 06424-71
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.47700kg
Description
Répond aux exigences de diverses industries
- Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Normes USP classe VI, FDA, GMP | |
6,4 mm | |
9,6 mm | |
1,6 mm | |
-45deg;C | |
Stérile | |
Flexible | |
135°C |
Autoclavables | |
Silicone | |
7,5 m | |
Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation, biologique, pharmaceutique, biotechnologique | |
1/boîte | |
Blanc | |
12°psi |