Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex™
Répond aux exigences de diverses industries et applications de laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation. La tubulure C-Flex™ se caractérise par une résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, une bonne biocompatibilité, une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse..
Marque: Masterflex™ 06424-74
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Description
Répond aux exigences de diverses industries
- Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
de dia. int. | |
6,4 mm | |
12,7 mm | |
Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation | |
Blanc | |
35°C |
Autoclavables | |
C-Flex | |
25 pieds | |
-45deg;C | |
17°psi |