Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex™
Répond aux exigences de diverses industries et applications de laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation. La tubulure C-Flex™ se caractérise par une résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, une bonne biocompatibilité, une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse..
Marque:  Masterflex™ 06424-76
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11767529
  • 105.00€ / 7.50m
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
Répond aux exigences de diverses industries
  • Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Spécification
La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
7,9 mm
12,7 mm
Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
1/boîte
Blanc
135°C
Autoclavables
C-Flex
7,62 m
-45deg;C
Stérile
16°psi