Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex™
Répond aux exigences de diverses industries et applications de laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation. La tubulure C-Flex™ se caractérise par une résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, une bonne biocompatibilité, une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse..
Marque:  Masterflex™ 06424-59
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Code produit. 11787509
  • 235.00€ / 7.50m
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
Répond aux exigences de diverses industries
  • Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Spécification
Normes USP classe VI, FDA, GMP
0,51 mm
2,1 mm
0,8 mm
-45deg;C
Stérile
Flexible
135°C
Autoclavables
Silicone
7,5 m
Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation, biologique, pharmaceutique, biotechnologique
1/boîte
Blanc
2 bar