Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex™
Répond aux exigences de diverses industries et applications de laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation. La tubulure C-Flex™ se caractérise par une résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, une bonne biocompatibilité, une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse..
Marque: Masterflex™ 06424-79
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Répond aux exigences de diverses industries
- Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF | |
9,6 mm | |
15,9 mm | |
Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation | |
1/boîte | |
Blanc | |
135°C |
Autoclavables | |
C-Flex | |
7,62 m | |
-45deg;C | |
Stérile | |
14°psi |