Learn More
Masterflex™ Tubulure translucide Tygon™ ND-100-65
Formulée spécifiquement pour une utilisation avec dialyse, administration de produits de chimiothérapie et interventions chirurgicales peu invasives. La tubulure Saint Gobain Performance Practice™ Tygon™ ND-100-65 répond aux critères de performance DEHP pour la clarté, la flexibilité, la résistance aux produits chimiques, les propriétés d’adhérence et la durée de conservation.
40.85€ - 49.27€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes ISO 10993 de biocompatibilité. Normes USP (classe VI), USP Class VI |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur totale (impériale) | 49 ft. |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15117054
|
Masterflex™
95666-01 |
1,6 mm | 3,2 mm |
40.85€
15m |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15378933
|
Masterflex™
ADF00016C |
6.35 mm | 7.9 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- À utiliser spécifiquement pour les applications médicales
- Conforme à REACH pour DEHP
- La dimension des produits individuels est maintenue et surveillée par des micromètres en ligne et une vérification hors ligne avec du matériel informatisé d’imagerie
Exemples d’applications :
- Appareil de dialyse
- Pompes péristaltiques
- Laboratoires Metical
- Dispositifs peu invasifs
- Inhalateur
- Sang et solutions IV
Spécification
Tubing | |
Autoclavables | |
15 m | |
0,79 mm | |
-48deg;C | |
Transparent | |
74°C |
Normes ISO 10993 de biocompatibilité. Normes USP (classe VI), USP Class VI | |
49 ft. | |
0.03 in. | |
Applications de transfert sanguin, appareil de dialyse, drainage des plaies, etc. | |
1/boîte | |
65 (Shore A) |