Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux à espacement modulaire et à entraînement par le bas modèle C
6790.00€ - 21845.00€
Spécification
Vitesse de rotation | 0,25 à 8,1 tr/min |
---|---|
Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W |
Tension | 100/240 V |
Plage de températures (métrique) | 10°C à 40°C |
Puissance | 35 W |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15204568
|
Wheaton™
WSBMR5050-C |
5 plateaux |
12965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13433896
|
Wheaton™
WRBMR5090-C |
9 plateaux |
21845.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15214467
|
Wheaton™
WSBMR5010-C |
1 plateau |
6790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
0,25 à 8,1 tr/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Pour les laboratoires, les sites pilotes et les installations de production culture cellulaire | |
1 de chaque |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°C à 40°C | |
Normes UL, CSA et CE | |
C Model | |
80 % jusqu’à 31°C | |
17,7 cm |