Learn More
Fisherbrand™ Mini-système sur gel horizontal MultiSUB
Faible consommation de gels et de tampon grâce au format compact de l’unité. Le mini-système sur gel horizontal Fisherbrand™ MultiSUB comprend des guides de chargement et des barrages.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.86670kg
Description
- Inclut des plateaux de gel de 70 mm x 70 mm et 70 mm x 100 mm
- Faibles volumes de gel et de tampon
- Faible encombrement
Spécification
32 échantillons (max., pour plateau 70 mm x 70 mm) ; 64 échantillons (max., pour plateau 70 mm x 100 mm) | |
Plateaux de gel 70 mm x 70 mm et 70 mm x 100 mm | |
210 x 90 x 90 mm |
70 x 70 mm | |
225 ml |