Learn More
C10orf27 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène C10orf27
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16842905
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24424-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16832905
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24424-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
May play a role in spermatid differentiation. Modulates thymic stromal cell proliferation and thymus function.
Spécification
Spécification
C10orf27
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96M53
219793
C10orf27 Fusion Protein Ag19625
Primary
-20°C
TBATA
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C10orf27, Protein SPATIAL, spatial, TBATA
TBATA
IgG
Antigen Affinity Chromatography