missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C10orf27 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24424-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832905

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 28-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

May play a role in spermatid differentiation. Modulates thymic stromal cell proliferation and thymus function.
Spécification

Spécification

C10orf27
Polyclonal
Unconjugated
TBATA
C10orf27, Protein SPATIAL, spatial, TBATA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
219793
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96M53
TBATA
C10orf27 Fusion Protein Ag19625
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions