Learn More
C10orf28 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène C10orf28
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803495
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24967-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16893485
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24967-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Spécification
C10orf28
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q7Z5L2
27291
C10orf28 Fusion Protein Ag21740
Primary
-20°C
R3HCC1L
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C10orf28, C10orf28 protein, GIDRP86, PSORT
R3HCC1L
IgG
Antigen Affinity Chromatography