missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C11orf48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24389-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16802865

  • 112.71€ / 20µL

Expédition estimée
03-03-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

C11orf48
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BQE6
C11orf48
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
79081
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
LBHD1
Liquid
LBHD1
C11orf48 Fusion Protein Ag20027
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Vidéos
FDS
Documents