missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C11orf48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C11orf48 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802865
|
Proteintech
24389-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892855
|
Proteintech
24389-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
C11orf48 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BQE6 | |
79081 | |
C11orf48 Fusion Protein Ag20027 | |
Primary | |
-20°C | |
LBHD1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C11orf48 | |
LBHD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |