missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C11orf49 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 20195-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16829714

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

C11orf49
Polyclonal
Unconjugated
C11orf49
C11orf49, UPF0705 protein C11orf49
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
295930, 79096
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H6J7
C11orf49, RGD1309540
C11orf49 Fusion Protein Ag14123
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions