Learn More
C11orf79 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène C11orf79
Concentration 0.29 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16839374
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
19906-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16829374
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
19906-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
19906-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human SDHAF2.
SDHAF2, also named asC11orf79, SDHAF2 and SDH5, is a mitochondrial protein needed for the flavination of a succinate dehydrogenase complex subunit required for activity of the complex. SDHAF2 has been shown to be mutated in patients with paragangliomas, also known as familial non-chromaffin paragangliomas type 2.
Spécification
Spécification
C11orf79
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5RJQ7, Q8C6I2, Q9NX18
361726, 54949, 66072
C11orf79 Fusion Protein Ag13893
Primary
-20°C
SDHAF2
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C11orf79, hSDH5, PGL2, SDH assembly factor 2, SDH5, SDHAF2, SDHAF2, PGL2, SDH5
Sdhaf2
IgG
Antigen Affinity Chromatography