Learn More
C13orf27/TEX30 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C13orf27/TEX30 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843985
|
Proteintech
25408-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833985
|
Proteintech
25408-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C13orf27 is a protein coding gene.Spécification
C13orf27/TEX30 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q3TUU5, Q5JUR7 | |
75623, 93081 | |
C13orf27/TEX30 Fusion Protein Ag22096 | |
Primary | |
-20°C | |
TEX30 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C13orf27, TEX30 | |
Tex30 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |