Learn More
C14orf28 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 26130-1-AP-20UL
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 16804665
  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 13-05-2024
pour voir le stock disponible 
Descripción
Descripción
C14orf28 is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
C14orf28
Polyclonal
Unconjugated
C14orf28
c14_5270, C14orf28, DRIP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
122525
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q4W4Y0
C14orf28
C14orf28 Fusion Protein Ag23441
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales