Learn More
C19orf43 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C19orf43 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16898974
|
Proteintech
19420-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16888974
|
Proteintech
19420-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody was raised from the C19orf43 protein. A band at ∽28kd was detected in Western Blot with human placenta, 293 cell, and A431 cell lysates.
C19orf43, also named as MGC2803 and fSAP18, is a protein coding gene. Exoribonuclease that is part of the telomerase RNA 3′ end processing complex and which has the ability to all four unpaired RNA nucleotides from 5′ end or 3′ end with higher efficiency for purine bases.Spécification
C19orf43 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9BQ61 | |
288920, 68544, 79002 | |
C19orf43 Fusion Protein Ag13747 | |
Primary | |
-20°C | |
C19orf43 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C19orf43, fSAP18 | |
C19orf43, Trir | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |